Drukuj
Tetraethylammonium hydroxide 25% in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
420291000 420295000
ACRO420291000EA 167 PLN
ACRO420291000 ACRO420295000
Tetraethylammonium hydroxide 25% in water
Tetraethylammonium hydroxide
Formuła: C₈H₂₁NO
Temp. Wrzenia: 102 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,02 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009024
Numer CAS: 77-98-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-073-3
Jednostka: 2922
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with HCl 24 to 26 %
Refractive index 1.4540 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 % Sodium carbonate