Drukuj
Tetraethylammonium hydroxide 20% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tetrylammonium hydroxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22149.0250 8.22149.1000 8.22149.9025
8.22149.0250EA 262 PLN
8.22149.0250 8.22149.1000 8.22149.9025
Tetraethylammonium hydroxide 20% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammonium hydroxide
Formuła: C₈H₂₁NO
Numer MDL: MFCD00009024
Numer CAS: 77-98-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-073-3
Jednostka: 3267
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (H2O, 20 °C)