Tetraethylammonium hydroxide 20% in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tetrylammonium hydroxide
L03968.22
L03968.36
L03968.22EA
291
PLN
L03968.22
L03968.36
Tetraethylammonium hydroxide 20% in aqueous solution
Tetraethylammonium hydroxide
CAS No.: 77-98-5
Molecular Formula: C8H21NO
Formula Weight: 147.26
Refractive Index: 1.3730
Beilstein Reference: 3912961
Merck Reference: 14,9201
MDL No.: MFCD00009024
Formuła:
C₈H₂₁NO Gęstość: 1,023 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009024 Numer CAS: 77-98-5 Numer WE (dawny EINECS): 201-073-3 Jednostka: 3267 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,9201 |