Drukuj
Tetraethylammonium hydroxide 20% (w/w) in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tetrylammonium hydroxide
176070010 176072500 176070050
ACRO176070010EA 1340 PLN
ACRO176070010 ACRO176072500 ACRO176070050
Tetraethylammonium hydroxide 20% (w/w) in water
Tetraethylammonium hydroxide
Formuła: C₈H₂₁NO
MW: 147.26 g/mol
Gęstość: 1.02 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009024
Numer CAS: 77-98-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-073-3
Jednostka: 2922
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,09342
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with HCl ≥20 %
GC ≥96.0 %