Drukuj
Tetraethylammonium hydroxide 10% in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tetrylammonium hydroxide
420281000 420285000
ACRO420281000EA 180 PLN
ACRO420281000 ACRO420285000
Tetraethylammonium hydroxide 10% in aqueous solution
Tetraethylammonium hydroxide
Formuła: C₈H₂₁NO
MW: 147.26 g/mol
Gęstość: 0.865
Numer MDL: MFCD00009024
Numer CAS: 77-98-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-073-3
Jednostka: 2922
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,09342
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 9.5 to 10.5 %
Melting point 153 to 157 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %