Drukuj
Tetrabutylammonium hydroxide 40% roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
86880-100ML 86880-2.5L 86880-500ML
SIAL86880-100MLEA 344 PLN
SIAL86880-100ML SIAL86880-2.5L SIAL86880-500ML
Tetrabutylammonium hydroxide 40% roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydroxide
Formuła: C₁₆H₃₇NO
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009425
Numer CAS: 2052-49-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-147-6
Jednostka: 3267
ADR: 8,II