Tetrabutylammonium hydroxide 40% (w/w) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L02809.18
L02809.30
L02809.0B
L02809.18EA
339
PLN
L02809.18
L02809.30
L02809.0B
Tetrabutylammonium hydroxide 40% (w/w) roztwór wodny
Tetrabutylammonium hydroxide
CAS No.: 2052-49-5
Molecular Formula: C16H37NO
Formula Weight: 259.48
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4080
Odour: Amine-like
pH: 14.0
Beilstein Reference: 3571228
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00009425
Formuła:
C₁₆H₃₇NO Gęstość: 0,990 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009425 Numer CAS: 2052-49-5 Numer WE (dawny EINECS): 218-147-6 Jednostka: 3267 ADR: 8,II |