Drukuj
Tetrabutylammonium hydroxide 40% (w/w) in methanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
366321000 366325000 366320025
ACRO366321000EA 476 PLN
ACRO366321000 ACRO366325000 ACRO366320025
Tetrabutylammonium hydroxide 40% (w/w) in methanol
Tetrabutylammonium hydroxide
Formuła: C₁₆H₃₇NO
MW: 259.48 g/mol
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.91 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009425
Numer CAS: 2052-49-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-147-6
Jednostka: 3286
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to slightly hazy colorless to light yellow Solution
Titration with HClO4 ≥40 %