Drukuj
Tetrabutylammonium hydroxide 40% w/w 1.5 M water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
176610010 176610500 176612500 176610025
ACRO176610010EA 2400 PLN
ACRO176610010 ACRO176610500 ACRO176612500 ACRO176610025
Tetrabutylammonium hydroxide 40% w/w 1.5 M water
Tetrabutylammonium hydroxide
Formuła: C₁₆H₃₇NO
MW: 259.48 g/mol
Temp. topnienia: 29.85
Gęstość: 0.995 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009425
Numer CAS: 2052-49-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-147-6
Jednostka: 3267
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear solution
Color scale ≤150 APHA
Titration with HCl 38 to 42 %
Solubility (5% in water) Clear colorless
Specific optical rotation +20.0° to +24.0° (20°C, 589 nm) (c=1%, water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %