Drukuj
Tetrabutylammonium fluoride 75% ≥75%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
361399-100G 361399-25G 361399-500G
SIAL361399-100GEA 525 PLN
SIAL361399-100G SIAL361399-25G SIAL361399-500G
Tetrabutylammonium fluoride 75% ≥75%, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium fluoride
Formuła: C₁₆H₃₆FN
MW: 261.47 g/mol
Gęstość: 0.903
Numer MDL: MFCD00011747
Numer CAS: 429-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-057-2