Tetrabutylammonium fluoride ≥75% (w/w)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B21261.14
B21261.22
B21261.36
B21261.14EA
435
PLN
B21261.14
B21261.22
B21261.36
Tetrabutylammonium fluoride ≥75% (w/w)
Tetrabutylammonium fluoride
CAS No.: 429-41-4
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NF
Formula Weight: 261.47
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00011747
Formuła:
C₁₆H₃₆FN MW: 261.47 g/mol Gęstość: 0.903 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011747 Numer CAS: 429-41-4 Numer WE (dawny EINECS): 207-057-2 Jednostka: 2922 ADR: 8 II |