Drukuj
Wodorek diizobutyloglinu 25% in toluene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Di-i-butylaluminum hydride, DIBAL-H
M-Clarity™ quality level = MQ200
192724-100G 192724-15KG 192724-700G
SIAL192724-100GEA 302 PLN
SIAL192724-100G SIAL192724-15KG SIAL192724-700G
Wodorek diizobutyloglinu 25% in toluene, Sigma-Aldrich®
Wodorek diizobutyloglinu
Formuła: C₈H₁₉Al
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008928
Numer CAS: 1191-15-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-729-9
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I