Drukuj
Chlorek baru 10% (w/v) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
Synonim: Dichlorek baru
35584.K2EA 624 PLN
35584.K2 35584.AP
Chlorek baru 10% (w/v) roztwór wodny
Chlorek baru
Formuła: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003445
Numer CAS: 10361-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1
Jednostka: 3287
ADR: 6.1,III