Drukuj
Rubidium hydroxide 50% (w/w) in aqueous solution , 99.6% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
10565.NC 10565.NE
10565.NCEA 932 PLN
10565.NC 10565.NE
Rubidium hydroxide 50% (w/w) in aqueous solution , 99.6% (metals basis)
Rubidium hydroxide
Purity: 99.6+% CAS No.: 1310-82-3 Molecular Formula: HORb Formula Weight: 102.48(anhy) Physical Form: Liquid Appearance: Pale yellow Merck Reference: 14,8285 UN No.: 2677 MDL No.: MFCD00011194
Formuła: RbOH
MW: 102.48 g/mol
Temp. topnienia: 300…302 °C
Gęstość: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011194
Numer CAS: 1310-82-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-186-0
Jednostka: 2677
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,8285