Drukuj
Wodorotlenek sodu 30% w/w 40% w/v aqueous solution Kjeldahl_determination
Dostawca: REAGECON
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
S30WWLN S30WW1 S30WW5
REGES30WWLNEA 521 PLN
REGES30WWLN REGES30WW1 REGES30WW5
Wodorotlenek sodu 30% w/w 40% w/v aqueous solution Kjeldahl_determination
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627