Wodorotlenek sodu 30% (w/w) in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Caustic soda
87864.AE
87864.AP
87864.AEEA
246
PLN
87864.AE
87864.AP
Wodorotlenek sodu 30% (w/w) in aqueous solution
Wodorotlenek sodu
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: 1824
MDL No.: MFCD00003548
Formuła:
NaOH MW: 40 g/mol Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 9…10 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1824 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,08627 |