Wodorotlenek potasu 50% (w/v) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
35621.AP
35621.K2
35621.APEA
431
PLN
35621.AP
35621.K2
Wodorotlenek potasu 50% (w/v) roztwór wodny
Wodorotlenek potasu
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: HKO
Formula Weight: 56.11
Physical Form: Liquid
Density: 1.50
Appearance: Colourless
UN No.: 1814
MDL No.: MFCD00003553
Formuła:
KOH Gęstość: 1,50 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003553 Numer CAS: 1310-58-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3 Jednostka: 1814 ADR: 8,II |