Drukuj
Wodorotlenek potasu 47% roztwór wodny, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05545.1000 1.05545.9025
1.05545.1000EA 270 PLN
1.05545.1000 1.05545.9025
Wodorotlenek potasu 47% roztwór wodny, EMSURE® for analysis, Supelco®
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1814
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.475 g/cm3 (20 °C)
pH 13.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material