Drukuj
Wodorotlenek potasu 45% in aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potash caustic, Caustic potash
7063.1000EA 302 PLN
7063.1000 7063.9025
Wodorotlenek potasu 45% in aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 1320
Temp. topnienia: 360
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1814
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,07806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 45.0 %
Ammonium Hydroxide Precipitate max. 0.005 %
Chloride (Cl) max. 0.005 %
Potassium Carbonate (K2CO3) max. 0.5 %
Sodium (Na) (by AAS) max. 0.02 %
Sulfate (SO4) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 2
Nickel (Ni) max. 5
Heavy Metals (as Ag) max. 5
Nitrogen Compounds (as N) max. 5
Phosphate (PO4) max. 2