Wodorotlenek potasu 30% w/v aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Potash caustic, Caustic potash
10979.K2
10979.AP
10979.K2EA
635
PLN
10979.K2
10979.AP
Wodorotlenek potasu 30% w/v aqueous solution
Wodorotlenek potasu
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: KOH
Formula Weight: 56.11
Physical Form: Liquid
Density: 1.28
Appearance: Colourless
UN No.: 1814
MDL No.: MFCD00003553
Formuła:
KOH MW: 56.11 g/mol Temp. Wrzenia: 1320 Temp. topnienia: 360 Gęstość: 1.28 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003553 Numer CAS: 1310-58-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3 Jednostka: 1814 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 12,07806 |