Kwas siarkowy(VI) 93 - 98% 93-98, Environmental Grade for environmental analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
38751.AP
38751.K4
38751.APEA
1190
PLN
38751.AP
38751.K4
Kwas siarkowy(VI) 93 - 98% 93-98, Environmental Grade for environmental analysis
Kwas siarkowy(VI)
CAS No.: 7664-93-9
Molecular Formula: H2SO4
Formula Weight: 98.08
Physical Form: Liquid, single sub-boiling quartz distillation
Density: 1.84
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Acrid
Merck Reference: 14,8974
UN No.: 1830
MDL No.: MFCD00064589
Formuła:
H₂SO₄ MW: 98.08 g/mol Temp. Wrzenia: ∼335 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 10.38 Gęstość: 1.84 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 1830 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,8974 |