Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 10%, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Uwaga
4.80704.1000 4.80704.9950
4.80704.1000EA 0 PLN
4.80704.1000 4.80704.9950
Kwas siarkowy(VI) 10%, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 330
Temp. topnienia: 10.38
Gęstość: 1.066 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8 II