Selenic acid 40% roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
18851.22
18851.36
18851.22EA
2250
PLN
18851.22
18851.36
Selenic acid 40% roztwór wodny
Selenic acid
CAS No.: 7783-08-6
Molecular Formula: H2O4Se
Formula Weight: 144.97(anhy)
Physical Form: Liquid
Density: 1.41
Appearance: Colourless
Merck Reference: 14,8429
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00012191
Formuła:
H₂O₄Se Gęstość: 1,41 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012191 Numer CAS: 7783-08-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-979-4 Jednostka: 2922 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,8429 |