Drukuj
Kwas ortofosforowy(V) 85% ≥85%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas fosforowy(V)
M-Clarity™ quality level = MQ100
452289-250ML 452289-50ML
SIAL452289-250MLEA 2710 PLN
SIAL452289-250ML SIAL452289-50ML
Kwas ortofosforowy(V) 85% ≥85%, Sigma-Aldrich®
Kwas ortofosforowy(V)
Formuła: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Temp. Wrzenia: 158
Temp. topnienia: 21
Gęstość: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011340
Numer CAS: 7664-38-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-633-2
Jednostka: 1805
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,07344