Drukuj
Kwas ortofosforowy(V) ≥85%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
345245-100ML 345245-500ML
SIAL345245-100MLEA 851 PLN
SIAL345245-100ML SIAL345245-500ML
Kwas ortofosforowy(V) ≥85%, Sigma-Aldrich®
Kwas ortofosforowy(V)
Formuła: H₃PO₄
Temp. topnienia: 28 °C
Gęstość: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011340
Numer CAS: 7664-38-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-633-2
Jednostka: 1805
ADR: 8,III