Drukuj
Siarczan cynku 2 mol/l (2 N) in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
83265-1L-F 83265-250ML-F
SIAL83265-1L-FEA 803 PLN
SIAL83265-1L-F SIAL83265-250ML-F
Siarczan cynku 2 mol/l (2 N) in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Siarczan cynku
Formuła: O₄SZn
MW: 161.45 g/mol
Temp. topnienia: 100
Gęstość: 1.45
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011302
Numer CAS: 7733-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-793-3
Jednostka: 3082
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,10293