Drukuj
siarczan srebra 6,6 g/l sulphuric acid, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Disilver sulphate
30492.241EA 299 PLN
30492.241 30492.423
siarczan srebra 6,6 g/l sulphuric acid, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
siarczan srebra
Formuła: Ag₂SO₄
MW: 311.8 g/mol
Temp. Wrzenia: 1085
Temp. topnienia: 655
Numer MDL: MFCD00003407
Numer CAS: 10294-26-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-653-7
Jednostka: 1830
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
NIST traceable Confirmed