Drukuj
Nadtlenek wodoru 3% (w/w) in water stabilised, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: Stabilised with acetanilide ~200 ppm
323381-25ML 323381-500ML 323381-4L 323381-2.5L
323381-25MLEA 263 PLN
323381-25ML 323381-500ML 323381-4L HONC323381-2.5L
Nadtlenek wodoru 3% (w/w) in water stabilised, Fluka™
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,00 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (colorless liquid) complying
Assay 3.0 - 4.0 Gew.%
pH (direct, 20 °C) 4 - 7
Stabilizer (Acetanilide) 150 - 250 ppm
Contains ~200 ppm acetanilide as stabilizer