Drukuj
siarczan srebra 10 g/l in sulphuric acid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
279480010 279480025
ACRO279480010EA 679 PLN
ACRO279480010 ACRO279480025
siarczan srebra 10 g/l in sulphuric acid
siarczan srebra
Formuła: Ag₂SO₄
Numer MDL: MFCD00003407
Numer CAS: 10294-26-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-653-7
Jednostka: 1830
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Solution contains 9.5 to 10.5 g/l Ag2SO4 in H2SO4 95-97%