Azotan(V) srebra standardised solution 1.0 N roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
35597.AP
35597.K2
35597.APEA
5600
PLN
35597.AP
35597.K2
Azotan(V) srebra standardised solution 1.0 N roztwór wodny
Azotan(V) srebra
CAS No.: 7761-88-8
Molecular Formula: AgNO3
Formula Weight: 169.87
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003414
Formuła:
AgNO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003414 Numer CAS: 7761-88-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9 Jednostka: 3264 ADR: 8,II |