Drukuj
Kwas azotowy 69%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitric acid solution
MQ300
1.01799.1000 1.01799.2500 1.01799.2510 1.01799.0510 1.01799.1010
1.01799.1000EA 126 PLN
1.01799.1000 1.01799.2500 1.01799.2510 1.01799.0510 1.01799.1010
Kwas azotowy 69%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 87
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8 (5.1) II
Klasyfikacja Merck : 13,06610
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -41 °C
Boiling Point 122 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.41 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material