Drukuj
Kwas azotowy 69% NF, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitric acid solution
9607-04EA 508 PLN
9607-04 9607-33
Kwas azotowy 69% NF, J.T.Baker®
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 87
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,06610
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
GMP Manufactured Product
Meets N.F. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical 69.0 - 70.0 %
NF - Assay (as HNO₃) 69.0 - 70.0 %
NF - Clarity and Color Passes Test
NF - Identification Passes Test
NF - Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
NF - Sulfate (SO₄) ≤1 ppm
NF - Iron (Fe) ≤0.2 ppm
NF - Residue on Ignition ≤5 ppm
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232) - Information on elemental impurities for
this product is available on the associated Product Regulatory Data
Sheet and elemental impurity profile report.