Azotan(V) srebra standardised solution 0.1 N roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
35601.AP
35601.K2
35601.M4
35601.APEA
513
PLN
35601.AP
35601.K2
35601.M4
Azotan(V) srebra standardised solution 0.1 N roztwór wodny
Azotan(V) srebra
CAS No.: 7761-88-8
Molecular Formula: AgNO3
Formula Weight: 169.87
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00003414
Formuła:
AgNO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003414 Numer CAS: 7761-88-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |