Drukuj
Kwas azotowy 65 - 70% ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
87920.AE 87920.AP
87920.AEEA 575 PLN
87920.AE 87920.AP
Kwas azotowy 65 - 70% ≥99.999% (metals basis)
Kwas azotowy
Purity: 99.999% CAS No.: 7697-37-2 Molecular Formula: HNO3 Formula Weight: 63.01 Physical Form: Liquid Density: 1.41 Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Pungent Boiling Point: 121° Solubility: Very soluble in water and ether. Decomposes in alcohol Merck Reference: 14,6577 UN No.: 2031 MDL No.: MFCD00011349
In the manufacture of fertilizers and explosives, in organic synthesis, in metallurgy, in photoengraving, in etching steel, in rubber chemicals, and in reprocessing nuclear fuels
Formuła: HNO₃
Temp. Wrzenia: 121 °C
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 1,41
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 14,6577