Kwas azotowy 65 - 70% 99,9999 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Nitric acid solution
10984.AC
10984.AK
10984.AP
10984.ACEA
183
PLN
10984.AC
10984.AK
10984.AP
Kwas azotowy 65 - 70% 99,9999 Metals basis
Kwas azotowy
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7697-37-2
Molecular Formula: HNO3
Formula Weight: 63.01
Physical Form: Liquid
Density: 1.41
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Pungent
Boiling Point: 121°
Merck Reference: 14,6577
UN No.: 2031
MDL No.: MFCD00011349
Formuła:
HNO₃ MW: 63.01 g/mol Temp. Wrzenia: 121 °C Temp. topnienia: –42 °C Gęstość: 1.41 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011349 Numer CAS: 7697-37-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2 Jednostka: 2031 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,6577 |