Drukuj
azotan amonu ceru (IV) 0.1 mol/l (0.1 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
30483.295EA 637 PLN
30483.295
azotan amonu ceru (IV) 0.1 mol/l (0.1 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
azotan amonu ceru (IV)
Formuła: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MW: 548,22 g/mol
Numer MDL: MFCD00151121
Numer CAS: 16774-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 240-827-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed