Drukuj
Jod 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Dostawca: VWR Chemicals
30914.238EA 219 PLN
30914.238 30914.295
Jod 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Jod
Formuła: I₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011355
Numer CAS: 7553-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-442-4
Jednostka: 3264
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l
NIST traceable Confirmed