Drukuj
Jod 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
7210.1000EA 0 PLN
7210.1000 7210.2500
Jod 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Jod
Formuła: I₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011355
Numer CAS: 7553-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-442-4
Jednostka: 3264
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (N) 0.0997 - 0.1003