Drukuj
Tetrabutylammonium hydroxide 1 mol/l (1 N) in methanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
230189-100ML 230189-800ML 230189-8L 230189-1L 230189-250ML
SIAL230189-100MLEA 471 PLN
SIAL230189-100ML SIAL230189-800ML SIAL230189-8L SIAL230189-1L SIAL230189-250ML
Tetrabutylammonium hydroxide 1 mol/l (1 N) in methanol, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydroxide
Formuła: C₁₆H₃₇NO
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009425
Numer CAS: 2052-49-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-147-6
Jednostka: 2924
ADR: 3,II