Drukuj
Tetrabutylammonium hydroxide 1 M in methanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
212911000 212918000 212910025
ACRO212911000EA 466 PLN
ACRO212911000 ACRO212918000 ACRO212910025
Tetrabutylammonium hydroxide 1 M in methanol
Tetrabutylammonium hydroxide
Formuła: C₁₆H₃₇NO
MW: 259.48 g/mol
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.83 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009425
Numer CAS: 2052-49-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-147-6
Jednostka: 3286
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with HCl 0.95 to 1.10 M