Tetrabutylammonium hydroxide 1.0 M roztwór wodny dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 2052-49-5
Molecular Formula: C16H37NO
Formula Weight: 259.48
Flash Point: None
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Air Sensitive
Beilstein Reference: 3571228
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00009425
Phase transfer catalyst, electrolyte in polarography, ion-pair extraction
Formuła:
C₁₆H₃₇NO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009425 Numer CAS: 2052-49-5 Numer WE (dawny EINECS): 218-147-6 Jednostka: 3267 ADR: 8,II |