Drukuj
Tetrabutylammonium hydroxide 0.4 M in water dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
420121000 420125000 420120025
ACRO420121000EA 459 PLN
ACRO420121000 ACRO420125000 ACRO420120025
Tetrabutylammonium hydroxide 0.4 M in water dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Tetrabutylammonium hydroxide
Formuła: C₁₆H₃₇NO
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009425
Numer CAS: 2052-49-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-147-6
Jednostka: 3267
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear solution
UV at 420 nm A: ≤0.15
Color scale ≤10 APHA
Titration with HCl 0.37 to 0.43 M
Bromide (Br) ≤500 ppm