Drukuj
Tetrabutylammonium hydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in toluene/methanol for titration in non-aqueous media
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
123531000 123535000 123530025
ACRO123531000EA 301 PLN
ACRO123531000 ACRO123535000 ACRO123530025
Tetrabutylammonium hydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in toluene/methanol for titration in non-aqueous media
Tetrabutylammonium hydroxide
Formuła: C₁₆H₃₇NO
Gęstość: 0,85 g/cm³
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009425
Numer CAS: 2052-49-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-147-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with HClO4 0.09 to 0.11 M
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure