Drukuj
Tribromek fosforu 1 mol/l dichloromethane, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Phosphorus tribromide
382061000 382068000
382061000.EA 514 PLN
382061000. 382068000.
Tribromek fosforu 1 mol/l dichloromethane, AcroSeal®
Tribromek fosforu
Formuła: PBr₃
MW: 270.69 g/mol
Temp. Wrzenia: 175
Temp. topnienia: -40
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011436
Numer CAS: 7789-60-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-178-2
Jednostka: 2922
Klasyfikacja Merck : 12,07514
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M