Drukuj
chlorek magnezu 1 mol/l (2 N) roztwór wodny for biotechnology
Dostawca: VWR Chemicals
E525-100MLEA 611 PLN
E525-100ML E525-500ML
chlorek magnezu 1 mol/l (2 N) roztwór wodny for biotechnology
chlorek magnezu
A reagent for the preparation of competent cells for transformation.
  • Nuclease - none detected
Formuła: MgCl₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011106
Numer CAS: 7786-30-3
Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6
Klasyfikacja Merck : 13,05684
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Conductivity (1:100) @25 °C 2000 – 2400 µmhos
Identification PASS
Insolubles 0.005 %
Nuclease NONE