Drukuj
Kwas chlorowodorowy 5% v/v aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
43335.K2 43335.K7 43335.AP
43335.K2EA 272 PLN
43335.K2 43335.K7 43335.AP
Kwas chlorowodorowy 5% v/v aqueous solution
Kwas chlorowodorowy
Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 1789 MDL No.: MFCD00011324
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1.02…1.05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 III