Drukuj
Kwas chlorowodorowy 37% w/w water , 99.999% Trace metals basis
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
339253-100ML 339253-500ML
339253-100MLEA 287 PLN
339253-100ML 339253-500ML
Kwas chlorowodorowy 37% w/w water , 99.999% Trace metals basis
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. Wrzenia: 42 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 1.190 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Vapor Pressure 3.23 psi ( 21.1 °C)
Assay 36.5 - 38.0 %
Silver (Ag) Max. 0.5 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Arsenic (As) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.5 ppm
Beryllium (Be) Max. 0.5 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.5 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.5 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.5 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.5 ppm
Copper (Cu) Max. 0.5 ppm
Iron (Fe) Max. 0.5 ppm
Germanium (Ge) Max. 0.5 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.5 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.5 ppm
Lead (Pb) Max. 0.5 ppm
Antimony (Sb) Max. 0.5 ppm
Tin (Sn) Max. 0.5 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.5 ppm
Titanium (Ti) Max. 0.5 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.5 ppm
Vanadium (V) Max. 0.5 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.5 ppm
Zirconium (Zr) Max. 0.5 ppm