Drukuj
Chlorek wapnia 1 mol/l roztwór wodny, Biotechnology Grade
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
E506-100MLEA 762 PLN
E506-100ML E506-500ML
Chlorek wapnia 1 mol/l roztwór wodny, Biotechnology Grade
Calcium chloride solutions
Reagent for the preparation of competent cells for transformation.
Formuła: CaCl₂·2H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149613
Numer CAS: 10035-04-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification PASS
Titration 0.95 - 1.05 M