Drukuj
Kwas chlorowodorowy 37% ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
320331-500ML 320331-6X500ML
320331-500MLEA 496 PLN
320331-500ML 320331-6X500ML
Kwas chlorowodorowy 37% ACS, Fluka™
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Temp. Wrzenia: 42 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 1,190 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 36.5 - 38.0 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 5 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Vapor Pressure 3.23 psi ( 21.1 °C)
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Vapor Density 1.3 (vs air)
Heavy metals (ICP) ACS Max. 1 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 1 ppm
Bromide (Br) Max. 50 ppm
Free chlorine (Cl) Max. 1 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 1 ppm
APHA Max. 10