Chlorek baru standardised solution 0.5 N in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dichlorek baru
35583.K2
35583.K7
35583.K2EA
708
PLN
35583.K2
35583.K7
Chlorek baru standardised solution 0.5 N in aqueous solution
Chlorek baru
CAS No.: 10361-37-2
Molecular Formula: BaCl2
Formula Weight: 208.25
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003445
Formuła:
BaCl₂ MW: 208.24 g/mol Temp. Wrzenia: 1560 Temp. topnienia: 963 Gęstość: 1.034 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003445 Numer CAS: 10361-37-2 Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1 Jednostka: 3287 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 12,00998 |